P2783
Phosphotransacetylase from Bacillus stearothermophilus
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein (biuret)
Sinónimos:
Acetyl-CoA:orthophosphate acetyltransferase, Phosphate acetyltransferase
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
≥3,000 units/mg protein (biuret)
composición
Protein, ≥20%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Enzyme Reagent Coenzyme A (CoA, CoASH or HSCoA) is the key cofactor in first step of the TCA cycle, responsible for transferring the acetyl group from pyruvate oxidation to oxaloacetate yielding citrate. Available through Sigma-Aldrich online.