Saltar a
A2056
Acetil coenzimaA trisodium salt
≥93% (HPLC), powder
Sinónimos:
Acetil-S- CoA, Acetil CoA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$56.600
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$97.100
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$221.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$514.000
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.210.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H35N7O17P3S · 3Na
Número CAS:
Peso molecular:
875.52
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC)
Solubility:
H2O: 100 mg/mL
$56.600
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@](O[C@@H]([C@H]1OP(O)(O)=O)COP(OP(OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCSC(C)=O)=O)=O)(O)=O)(O)=O)([H])N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2.[3Na]
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.Na/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);/q;+1/p-1/t13-,16-,17-,18?,22-;/m1./s1
InChI key
HNLIOWFIXSPFEC-WLYMNMRISA-M
Application
Cofactor esencial en las reaccione enzimáticas de transferencia de acilos.
La Acetil-CoA es un cofactor esencial y transportador de grupos acilo en las reaccione enzimáticas de transferencia de acetilo. La acetil-CoA se forma o bien por descarboxilación oxidativa del piruvato en las mitocondrias, por oxidación de ácidos grasos de cadena larga o por degradación oxidativa de ciertos aminoácidos. La acetil-CoA es el compuesto de partida del ciclo del ácido cítrico (ciclo de Krebs). La acetil-CoA también es un precursor fundamental en la biosíntesis de los lípidos y la fuente de todos los carbonos de los ácidos grasos. La acetil-CoA regula positivamente la actividad de la piruvato carboxilasa. La acetil-CoA es un precursor del neurotransmisor acetilcolina. Las acetilasas de histonas (HAT) utilizan la acetil-CoA como donante de grupos acetilo en las reacciones de acetilación postraduccionales de las proteínas histonas y no histonas.
Biochem/physiol Actions
La Acetil-CoA es un cofactor esencial y transportador de grupos acilo en las reaccione enzimáticas de transferencia de acetilo.
La Acetil-CoA es un cofactor esencial y transportador de grupos acilo en las reaccione enzimáticas de transferencia de acetilo. Se forma o bien por descarboxilación oxidativa del piruvato en las mitocondrias, por oxidación de ácidos grasos de cadena larga o por degradación oxidativa de ciertos aminoácidos. La acetil-CoA es el compuesto de partida del ciclo del ácido cítrico (ciclo de Krebs). También es un precursor fundamental en la biosíntesis de lípidos y la fuente de todos los carbonos de los ácidos grasos. La acetil-CoA regula positivamente la actividad de la piruvato carboxilasa. Es un precursor del neurotransmisor acetilcolina. Las acetilasas de histonas (HAT) utilizan la acetil-CoA como donante de grupos acetilo en las reacciones de acetilación postraduccionales de las proteínas histonas y no histonas.
Preparation Note
Preparado enzimáticamente
Other Notes
Si desea más información técnica y una lista completa de los derivados de la Coenzima A, visite el Recurso de reactivos de transferencia de acilos.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A2181C2643HPA025811
description
≥93% (HPLC), powder
description
≥93% (HPLC)
description
≥85%
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥85%
assay
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ACAT2(39)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the formula weight for the Product No. A2056, Acetyl Coenzyme A?
    1 answer
    1. The formula weight for the Product No. A2056, Acetyl Coenzyme A, as reported on the website is for the free base with a weight of 809.57 daltons.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the solution stability for the A2056, Acetyl Coenzyme A?
    1 answer
    1. The solution stability is reported as followed:  A solution of the product can be stored in neutral buffer or below (pH 3-7) for no longer than two weeks at -20°C when divided into aliquots. This is recommended for keeping the solution stable. It would be better to prepare fresh solutions and use soon after.
      Helpful?
  4. For Product No. A2056, Acetyl Coeznyme A, why is the formula weight listed on the website and the formula weight listed on the label different?
    1 answer
    1. The difference in the formula weights reported for Product No. A2056, Acetyl Coenzyme A, on the website versus the label is due to the sodium and water content of the product which may vary from lot to lot.  The formula weight of the free base is reported on the website, however on the label, variations in sodium and water content will reflect differences in formula weights reported on the label for a specific lot of product.