P2144
Peanut oil
delivery vehicle for lipophilic compounds
Sinónimos:
Arachis Oil
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
peanut oil
Formulario
liquid
composición
Unsaturated fatty acids, ~80%
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
oleic acid
tipo de lípido
oils
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)