P0111
Phenserine
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(−)-N-Phenylcarbamoyleseroline, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol phenylcarbamate (ester)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
off-white
solubilidad
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]12N(C)CC[C@@]1(C)c3cc(OC(=O)Nc4ccccc4)ccc3N2C
InChI
1S/C20H23N3O2/c1-20-11-12-22(2)18(20)23(3)17-10-9-15(13-16(17)20)25-19(24)21-14-7-5-4-6-8-14/h4-10,13,18H,11-12H2,1-3H3,(H,21,24)/t18-,20+/m1/s1
Clave InChI
PBHFNBQPZCRWQP-QUCCMNQESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Acetylcholine is synthesized from acetyl coenzyme A and choline by the enzyme choline acetyltransferase. In addition to its synthesis in the liver, choline employed in acetylcholine production is derived from dietary sources.