Gastar $350.000 — Ahorrar 5%; Gastar $600.000 — Ahorrar 10%; Gastar $1.000.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $59.700 |
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $202.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methiodide, ≥95.0% (HPCE)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPCE)
form
powder
optical activity
[α]/D -117±7°, c = 1 in chloroform
solubility
H2O: 10 mg/mL, almost clear, greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@]4([H])c5cc6OCOc6cc5CC[N+]4(C)C
InChI
1S/C21H20NO6.HI/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
InChI key
HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (HPCE) | description ≥97% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95.0% (HPCE) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, almost clear, greenish-yellow | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) |
| optical activity [α]/D -117±7°, c = 1 in chloroform | optical activity - | optical activity [α]/D -100 to -120°, c = 1 in dichloromethane | optical activity - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?