P0038
Paeoniflorin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
NSC 178886, Peoniflorin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant (Paeonia Albiflora)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
<3.0% water (Karl Fischer)
color
white
solubilidad
water: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@]12C[C@@]3(O)O[C@@H](O1)[C@]5(COC(=O)c4ccccc4)[C@H]3C[C@]25O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C23H28O11/c1-20-9-22(29)13-7-23(20,32-18-16(27)15(26)14(25)12(8-24)31-18)21(13,19(33-20)34-22)10-30-17(28)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,18-19,24-27,29H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m1/s1
Clave InChI
YKRGDOXKVOZESV-WRJNSLSBSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?