Saltar a
O5250
D-Ornithine monohydrochloride
~98%
Sinónimos:
(R)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
240-729-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4153339
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
D-Ornithine monohydrochloride, ~98%
assay
~98%
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
239 °C
SMILES string
Cl[H].NCCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-PGMHMLKASA-N
Biochem/physiol Actions
D-Ornithine cleave proteins at cysteine residues.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
O438657197W419001
description
~98%
description
BioXtra, ≥99%
description
analytical standard
description
99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
~98%
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
99%
color
white
color
white
color
white
color
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
239 °C
mp
-
mp
-
mp
245 °C (dec.) (lit.)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)