Merck
O4386
L-Ornithine monohydrochloride
≥99%, BioXtra
Sinónimos:
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-678-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3625847
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Ornithine monohydrochloride, BioXtra, ≥99%
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
ammonia- and citrulline-free, essentially free, ≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
color
white
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Biochem/physiol Actions
L-Ornithine is a not encoded by DNA. It is a free amino acid but do not participate in the protein synthesis. It is formed by the action of the enzyme arginase on L-arginine in the process of forming urea. It is implicated in the reduction of blood ammonia level and improves the efficiency of energy production to cause ammonia detoxification. L-ornithine promotes the release of growth hormone by triggering the pituitary gland.
Other Notes
Product of arginine degradation by arginase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ornithine monohydrochloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)