Saltar a
N7763
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside
≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
p-Nitrophenyl 6-deoxy-α-L-mannopyranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$223.000
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$883.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO7
Número CAS:
Peso molecular:
285.25
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
$223.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1OC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3
InChI key
YILIDCGSXCGACV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic substrate for naringinase.
Application
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside has been used as a substrate to determine β-glucosidase activity. It has also been used as a substrate to measure α-L-rhamnosidase activity of Oenococcus oeni and Aspergillus terreus.
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside is a substrate for determining α-L-rhamnosidase activity. The hydrolysis of 4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside by the enzyme yields 4-nitrophenol, measured at 405 nm spectrophotometrically.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N3512N0877N7006
description
powder
description
arabinosidase substrate
description
α-galactosidase substrate
description
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
solubility
ethanol: water (1:1): 19.60-20.40 mg/mL
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)