Saltar al contenido
N0877
4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
α-glucosidase substrate, chromogenic, ≥99% (TLC), powder
Sinónimos:
p-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO8
Número CAS:
Peso molecular:
301.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
231-343-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
92214
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside, α-galactosidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-IIRVCBMXSA-N
Application
4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside has been used as a substrate to determine α-galactosidase activity.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)