N1887
Neohesperidin
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-4′-Methoxy-3′,5,7-trihydroxyflavanone-7-[2-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside], Hesperetin 7-O-neohesperidoside, NSC 31048
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant (orange)
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
mp
245.3 °C ((473.5 °F ) at 1,011 hPa - OECD Test)
solubilidad
pyridine: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-7,10,17,19,21-31,33-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
Clave InChI
ARGKVCXINMKCAZ-UZRWAPQLSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)