N1660
Anti-Nicastrin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ATAG1874
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 110 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using minimum working antibody dilution using a whole cell extract of the HEK293 cell line stably transfected with human nicastrin.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NCSTN(23385)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- western blotting
- immunoprecipitation
- co-immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)