Merck
11243217001
Roche
Laminina
from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma
Sinónimos:
Laminina from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma)
Quality Level
sterility
sterile; sterile-filtered
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solution
mol wt
900 kDa
packaging
pkg of 1 mg (2 ml)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Lamb2(16779)
General description
La laminina se purifica como un complejo laminina- nidógeno del sarcoma de Englebreth Holm-Swarm (EHS). La laminina es un heterotrímero constituido por subunidades de cadenas α, β y γ. Es una glucoproteína que se precisa para el armazón estructural de las membranas basales. La laminina soporta el crecimiento y la diferenciación de muchos tipos de células, como las células epiteliales, endoteliales, neuronales, musculares y hepáticas.
Actividad biológica: Probado para la la promoción de la adherencia de las células HT-1080.
Especificidad de especie: Activa en la mayoría de las células de mamífero.
Application
Se ha demostrado que la laminina promueve la fijación y el crecimiento de una variedad de células; se utiliza para el recubrimiento de las placas de cultivo. Se ha utilizado para el análisis de la adhesión celular. Se recomienda su uso como sustrato de cultivo celular a 1-2μg/cm2. La concentración óptima depende del tipo de célula, así como de la aplicación o de los objetivos experimentales.
La laminina soporta el crecimiento y la diferenciación de muchos tipos de células, como las células epiteliales, endoteliales, neuronales, musculares y hepáticas. Se recomienda su uso como substrato de cultivo celular a 1-2 μg/cm2. La concentración óptima depende del tipo de célula, así como de la aplicación o de los objetivos experimentales.
Quality
Pureza: ≥90 % (SDS-PAGE) (como complejo laminina- nidógeno, 1:1)
Sequence
La laminina de ratón está compuesta por tres cadenas polipeptídicas (A: 400 kD, B1: 230 kD y B2: 220 kD), conectadas mediante puentes disulfuro, y está glucosilada.
Physical form
Disolución, 0,5 mg/ml de laminina en NaCl 0,15M, EDTA 2 mM, Tris-HCl 0,05 M, pH 7,4, estéril
Disolución, filtrada a través de membranas de 0,2 µm de tamaño de poro.
Preparation Note
Concentración de trabajo: De 2 a 5 μg/cm2
De 2 a 5 μg/cm2 para el recubrimiento de los recipientes de cultivo celular
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): entre 2 y 8 °C
La disolución no diluida es estable de 2 a y 8 °C durante un mínimo de 3 meses.
La disolución debe descongelarse con cuidado entre 2 y 8 °C o en hielo.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Julie V Harness et al.
PloS one, 6(1), e14499-e14499 (2011-01-21)
As human embryonic stem cell (hESC) lines can be derived via multiple means, it is important to determine particular characteristics of individual lines that may dictate the applications to which they are best suited. The objective of this work was
H Colognato et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 218(2), 213-234 (2000-06-08)
The laminins are a family of glycoproteins that provide an integral part of the structural scaffolding of basement membranes in almost every animal tissue. Each laminin is a heterotrimer assembled from alpha, beta, and gamma chain subunits, secreted and incorporated
Anindita Dutta et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 3(3), 288-302 (2010-03-13)
The interaction of cells with adhesion proteins in the extracellular matrix (ECM) provides signals which affect the morphology, motility, gene expression and survival of adherent cells. In the present communication we cultured K562 cells in presence of fibronectin to study
Ahmad Abdullah et al.
Scientific reports, 11(1), 8585-8585 (2021-04-23)
Netrin-1 is a secreted protein that is well known for its involvement in axonal guidance during embryonic development and as an enhancer of cancer cell metastasis. Despite extensive efforts, the molecular mechanisms behind many of the physiological functions of netrin-1
Elias Theodorou et al.
Genes & development, 23(5), 575-588 (2009-03-10)
Neuronal differentiation is a complex process that involves a plethora of regulatory steps. To identify transcription factors that influence neuronal differentiation we developed a high throughput screen using embryonic stem (ES) cells. Seven-hundred human transcription factor clones were stably introduced
Artículos
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Protocolos
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.