Saltar a
N0786
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt
~98%, pkg of 1 mg (per vial)
Sinónimos:
β-DPNH, β-NADH, Coenzyme I reduced disodium salt, Diphosphopyridine nucleotide reduced disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27N7Na2O14P2
Número CAS:
Peso molecular:
709.40
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-123-3
Beilstein/REAXYS Number:
5230241
MDL number:
Form:
powder
Assay:
~98%
Solubility:
10 mM NaOH: 0.1 mg/mL, clear, colorless
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
~98%
form
powder
packaging
pkg of 1 mg (per vial)
solubility
10 mM NaOH: 0.1 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;/m0../s1
InChI key
QRGNQKGQENGQSE-QUWMEQBESA-L
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt has been used in the preparation of standard curve.
Biochem/physiol Actions
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (β-NADH) reduced form is an essential cofactor in all the living organisms. β-NADH functions as a hydride donor in biochemical redox reactions.
Electron donor
Preparation Note
Solutions should be prepared fresh and used promptly.
Other Notes
Packaged based on NADH content as determined by UV-Vis.
This is the common form of NADH; do not confuse with α-NADH.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N7410N6785N7505
description
~98%, pkg of 1 mg (per vial)
description
~98%, pkg of 2 mg (per vial)
description
~98%, pkg of 10 mg (per vial)
description
≥97% (HPLC)
solubility
10 mM NaOH: 0.1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
10 mM NaOH: soluble-1 mg/mL, clear, colorless
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
assay
~98%
assay
~98%
assay
~98%
assay
≥97% (spectrophotometric assay), ≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 mg (per vial)
packaging
pkg of 2 mg (per vial)
packaging
pkg of 10 mg (per vial)
packaging
-
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)