MAS007
Histamine Quick Test Strips
Sufficient for 10 tests
Productos recomendados
entrada
beverage(s)
food(s)
aplicaciones
food and beverages
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Food and Beverage Testing
- Seafood Testing
Características y beneficios
- Rapid and Sensitive: Delivers swift results with the option of using either 250 μL of sample or 500 mg for fish samples, enabling semi-quantitative measurement across a range of 0-200 ppm
- Time-Saving: Enables sample treatment and assay completion in under 15 minutes, ensuring efficient testing without compromising accuracy, saving valuable time for users.
- User-Friendly Design: Simplifies testing with a convenient test strip design, eliminating the need for a plate or cuvette reader, enhancing accessibility and usability for individuals of all skill levels.
Idoneidad
Principio
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)