M8890
Anti-Mouse IgG (whole molecule) antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
envase
vial of 2 mL lyophilized antiserum
técnicas
Ouchterlony double diffusion: 1:8
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)