M8389
MOPSO
≥99% (titration)
Sinónimos:
β-Hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-Morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
crystalline powder
pH
6.2-7.6
intervalo de pH útil
6.2-7.6
pKa
6.9
solubilidad
water: 0.333 mg/mL, clear, colorless
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
cadena SMILES
OC(CN1CCOCC1)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12)
Clave InChI
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Descubra amortiguadores biológicos de gran pureza para la escala de producción. Garantice la estabilidad, el control del pH y el suministro constante con nuestras soluciones de fabricación especializadas.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.