Merck
M6633
α-D-Mannose pentaacetate
Sinónimos:
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-mannopyranose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
390.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
plant (ivory nut palm)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 55.0 to 55.8°, c = 2.2% (w/v) in chloroform
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
InChI key
LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYSA-N
General description
Mannose is a monosaccharide.
Application
α-D-Mannose pentaacetate was used for glycosylation in a study that assessed novel synthetic inhibitors of selectin-mediated cell adhesion. It has also been used in a study to investigate stereospecific entry to spiroketal glycosides using alkylidenecarbene C−H insertion.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)