M3949
MST-312
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N,N′-1,3-Phenylenebis-[2,3-dihydroxy-benzamide]
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
off-white to light tan
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1cccc(C(=O)Nc2cccc(NC(=O)c3cccc(O)c3O)c2)c1O
InChI
1S/C20H16N2O6/c23-15-8-2-6-13(17(15)25)19(27)21-11-4-1-5-12(10-11)22-20(28)14-7-3-9-16(24)18(14)26/h1-10,23-26H,(H,21,27)(H,22,28)
Clave InChI
MIQUEZGHEJGPJB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)