M3778
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride
≥97% (GC)
Sinónimos:
Clorgyline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (GC)
Formulario
powder
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
InChI
1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
Clave InChI
BBAZDLONIUABKI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Categorías relacionadas
Aplicación
- in MAO-A biochemical assay
- to study its effects on the transit of serotonin (5-HT) in the human placenta explants
- to study its effects on human prostate cancer cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.