M1765
1-Lauroyl-rac-glycerol
≥99%
Sinónimos:
1-Monododecanoyl-rac-glycerol, 1-Monolaurin, 1-Monolauroyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-laurate, DL-α-Laurin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
grupo funcional
ketone
tipo de lípido
neutral glycerides
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C15H30O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)19-13-14(17)12-16/h14,16-17H,2-13H2,1H3
Clave InChI
ARIWANIATODDMH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)