M1323
Midostaurin hydrate
≥98% (HPLC), solid, kinase inhibitor
Sinónimos:
CGP 41251, N-[(9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13-Hexahydro-10-methoxy-9-methyl-1-oxo-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3′,2′,1′-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-11-yl]-N-methylbenzamide, N-benzoylstaurosporine, PKC-412
Productos recomendados
Nombre del producto
Midostaurin hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
off-white
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.CO[C@@H]1[C@@H](C[C@H]2O[C@]1(C)[n@@H]3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8[n@H]2c7c35)N(C)C(=O)c9ccccc9
InChI
1S/C35H30N4O4.H2O/c1-35-32(42-3)25(37(2)34(41)19-11-5-4-6-12-19)17-26(43-35)38-23-15-9-7-13-20(23)28-29-22(18-36-33(29)40)27-21-14-8-10-16-24(21)39(35)31(27)30(28)38;/h4-16,25-26,32H,17-18H2,1-3H3,(H,36,40);1H2/t25-,26-,32-,35+;/m1./s1
Clave InChI
YEKDLUZCCDJYAJ-LJAYRLSQSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.