M1196
Anti-Mucolipin-2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MCOLN2, Anti-MLN2, Anti-TRPML2
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~60 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1 mg/mL
técnicas
western blot: 0.3-0.6 μg/mL using HEK-293T cells expressing human mucolipin-2
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MCOLN2(255231)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)