M0895
MES potassium salt
≥99% (titration)
Sinónimos:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid potassium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid potassium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
crystalline powder
intervalo de pH útil
5.5-6.7
pKa
6.1
solubilidad
water: 0.33 g/mL, clear, colorless
cadena SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?