Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $80.700 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $230.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Mdivi-1, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(N2C(S)=Nc3ccccc3C2=O)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2S/c1-21-13-7-12(9(16)6-10(13)17)19-14(20)8-4-2-3-5-11(8)18-15(19)22/h2-7H,1H3,(H,18,22)
InChI key
NZJKEVWTYMOYOR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description The Mitochondrial Division Inhibitor, mdivi-1, also referenced under CAS 338967-87-6, controls the biological activity of yeast Dnm1 and mammalian Drp1. | description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 7 mg/mL |
| color white to beige | color white | color white to beige | color light yellow to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mdivi-1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?