M0186
Greiner 96 well plates, polypropylene
1.2 mL, round bottom clear polypropylene wells
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
round bottom clear polypropylene wells
Productos recomendados
Materiales
colorless polypropylene
round bottom clear polypropylene wells
esterilidad
non-sterile (5 per bag)
Características
lid: no
envase
case of 50
fabricante / nombre comercial
Greiner 780215
volumen máximo
1.22 mL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
1.2 mL
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)