L8045
Liquiritin
from Glycyrrhizae root (licorice root), ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4′,7-Dihydroxyflavanone 4′-glucoside, Liquiritoside
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Glycyrrhizae root (licorice root)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C2=CC=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)C1
InChI
1S/C21H22O9/c22-9-17-18(25)19(26)20(27)21(30-17)28-12-4-1-10(2-5-12)15-8-14(24)13-6-3-11(23)7-16(13)29-15/h1-7,15,17-23,25-27H,8-9H2/t15-,17+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
Clave InChI
DEMKZLAVQYISIA-ZRWXNEIDSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?