Documentos clave
L5414
Sigma-Aldrich
Laser Tough-Spots®
diam. 3/8 in., blue
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Seleccione un Tamaño
1 PKG
$126.400
$126.400
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
$126.400
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
$126.400
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Materiales
blue polyolefin
envase
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech SPOT-1100
Diámetro
3/8 in.
color
blue
Descripción general
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Información legal
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 10
1 of 10