L5037
Leptin from rat
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinónimos:
OB
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Escherichia coli
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
esterilidad
non-sterile
Ensayo
≥97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
≤0.8 ng/mL ED50
mol peso
16 kDa
impurezas
≤1.0 EU/μg endotoxin
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Lep(25608)
Aplicación
- to check the effect of intranasal nerve growth factor (NGF) on NGF activity in the spinal cord of Sprague-Dawley rats
- for validation of labelling for leptin-bearing cells of Sprague-Dawley rats
- to study the effect of leptin on STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3) phosphorylation in neural population of Sprague-Dawley rats
- to study leptin response towards chemoreflex in nucleus of the solitary tract
- in rats, to check the effect of association between leptin and neuronal nitric oxide pathway on penicillin-induced epileptiform activity
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Human and mouse leptin share ~84% sequence identity.
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Lipid Induced Insulin Resistance