The image below is stained with Brilliant Blue R-250
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 vial | Comprobar disponibilidad del carrito | $261.000 |
Acerca de este artículo
$261.000
biological source
chicken egg white
Quality Segment
form
powder
mol wt
single-chain 14.3 kDa
packaging
vial of 25 mg
input
bacteria and yeast sample(s)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Application
Biochem/physiol Actions
La enzima es activa en un amplio intervalo de pH (de 6,0 a 9,0). A pH 6,2, se observa actividad máxima en un intervalo de fuerzas iónicas más amplio (de 0,02 a 0,100 M) que a pH 9,2 (de 0,01 a 0,06 M).
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description For use as a marker in SDS-PAGE | description dialyzed, lyophilized, powder, ~100000 U/mg | description powder or granules, ≥39,000 units/mg protein | description Grade VI, ≥35,000 units/mg protein (E1%/282) |
| Gene Information chicken ... LYZ(396218) | Gene Information chicken ... LYZ(396218) | Gene Information chicken ... LYZ(396218) | Gene Information - |
| biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white |
| form powder | form powder | form powder or granules | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| mol wt single-chain 14.3 kDa | mol wt single-chain 14.3 kDa, Mr ~14600 | mol wt single-chain 14.3 kDa | mol wt ~14.3 kDa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lisozima from chicken egg white
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Do you have a picture of this product on a coomassie stained SDS-PAGE?
1 answer