L1635
L-Leucine β-naphthylamide
Sinónimos:
L-Leucine-2-naphthylamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t15-/m0/s1
Clave InChI
JWHURRLUBVMKOT-HNNXBMFYSA-N
Aplicación
- to measure the activity of aminopeptidase in Escherichia coli
- to evaluate the enzyme activity of cathepsin H from rabbit skeletal muscles
- in the proteolytic assay of L-Leucine aminopeptidase
Envase
Calidad
Sustratos
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?