K3378
Kinetin
BioReagent, suitable for plant cell culture, amorphous powder
Sinónimos:
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC and HPLC)
Formulario
amorphous powder
técnicas
cell culture | plant: suitable
color
off-white
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
agriculture
cadena SMILES
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Clave InChI
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.