Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11N5
Número CAS:
Peso molecular:
225.25
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-927-5
Beilstein/REAXYS Number:
19406
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
ign. residue
≤0.05%
mp
230-233 °C
functional group
amine, phenyl
SMILES string
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChI key
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Benzylaminopurine was used as a plant growth regulator. It was also used to establish and screen the optimal rapid propagation technology of S. tonkinensis by orthogonal test.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bencilaminopurina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?