JN0001
Alniditan dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
JNJ 16384810-AAC, N-[[(2R)-chroman-2-yl]methyl]-N′-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)propane-1,3-diamine dihydrochloride, R 91274, R091274
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -65 to -75°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].N1CCCN=C1NCCCNC[C@@H]2Oc3c(cccc3)CC2.[H+]
InChI
1S/C17H26N4O.ClH/c1-2-6-16-14(5-1)7-8-15(22-16)13-18-9-3-10-19-17-20-11-4-12-21-17;/h1-2,5-6,15,18H,3-4,7-13H2,(H2,19,20,21);1H/t15-;/m1./s1
Clave InChI
BHFNHKKGGQTOBO-XFULWGLBSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)