Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O4 · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
106.08 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -18.5±3.0°, c = 1 in H2O
color
white
SMILES string
O[C@@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
RBNPOMFGQQGHHO-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glyceric aciduria is a well known indicator for primary hyperoxaluria type II (MIM ID 260000).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glyceric acid sodium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?