I9766
D-myo-Inositol 1,4,5-tris-phosphate trisodium salt
≥95% (by 1H NMR and TLC)
Sinónimos:
Ins(1,4,5)P3
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (by 1H NMR and TLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
H2O: soluble
trazas de catión
K: <0.2%
Na: 12.5-16.0
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O[P](=O)([O-])O)O)O)O[P](=O)([O-])O)O
InChI
1S/C6H15O15P3.3Na/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t1-,2+,3+,4-,5-,6-;;;/m1.../s1
Clave InChI
ZVCVTWVBDIPWPZ-ZKVWPJASSA-K
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)