Merck
I8636
D-myo-Inositol 1,3,4,5-tetrakis(phosphate) ammonium salt
≥95%
Sinónimos:
IP4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H16O18P4 · 8NH3
Peso molecular:
636.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Assay:
≥95%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H16O18P4.H3N/c7-1-3(21-25(9,10)11)2(8)5(23-27(15,16)17)6(24-28(18,19)20)4(1)22-26(12,13)14;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);1H3/t1-,2-,3-,4+,5-,6-;/m0./s1
InChI key
LDRGGXGJARVUBP-SUBVTSALSA-N
Biochem/physiol Actions
Precursor of inositol 1,3,4-trisphosphate; increases entry of calcium across the plasma membrane; proposed regulator of intracellular calcium by control of plasma membrane transport of calcium ions.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)