I8132
scyllo-Inositol
≥98%
Sinónimos:
1,3,5/2,4,6-Hexahydroxycyclohexane, DTLET
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3+,4+,5-,6-
Clave InChI
CDAISMWEOUEBRE-CDRYSYESSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)