Saltar a
I4375
Inosine 5′-diphosphate sodium salt
≥96%
Sinónimos:
IDP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N4O11P2
Número CAS:
Peso molecular:
428.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥96%
Biological source:
microbial
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Storage temp.:
−20°C
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H14N4O11P2.3Na/c15-6-4(1-23-27(21,22)25-26(18,19)20)24-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
CPIQGMJSIPVOOS-MSQVLRTGSA-K
Application
Inosine 5′-diphosphate sodium salt has been used for hystoenzymatic demonstration of nucleoside diphosphatase (NDPase).
Preparation Note
Prepared from muscle or bacterial ADP.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M8386M5883A2383
description
≥96%
description
CD73 inhibitor
description
≥92.5%
description
Grade I, ≥99%, from microbial
biological source
microbial
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
microbial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥96%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥92.5%
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
STOT SE 2
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)