Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17N5O9P2
Número CAS:
Peso molecular:
425.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
α,β-Methyleneadenosine 5′-diphosphate sodium salt, CD73 inhibitor
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2.Na.H/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21;;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;
InChI key
HEBWZOPLDYDXPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
α,β-Methyleneadenosine 5′-diphosphate sodium salt has been used as an ectonucleotidase/CD73 inhibitor to characterize the mode of adenosine production and as an inhibitor for in vitro studies.
Biochem/physiol Actions
α, β-Methyleneadenosine 5′-diphosphate (AMP-CP) is an ADP analog that as an ability to inhibit ectonucleotidase/ CD73 inhibitor and is used to study adenosinergic signaling regulation via CD73/ecto-5′-nucleotidase.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?