HSANGERV
Sanger Arrayed Whole Genome Lentiviral CRISPR Library
Human, Virus Format
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
envase
pkg of 10 μL (384-well plate)
concentración
1x106 VP/ml (via p24 assay)
aplicaciones
CRISPR
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Aplicación
Características y beneficios
- Vector: U6-gRNA/PGK-Puro-2A-BFP (gRNA only)
- Simplify the workflow with puromycin selection
- Illuminate CRISPR-expressing cells with BFP
Additional Features
- Better, not bigger: Two optimized clones per gene reduces the time, cost, and scale of screening experiments
- Ready-to-screen: Clones are arrayed in a robotics-friendly 384-well format for high throughput screening
- Collaborative: Real-time, library validation continues
For detailed information on the Sanger library, click here
Envase
Componentes
Request a Quote or More Information
Forma física
Otras notas
Productos recomendados
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
This screening guide covers how to choose a cell line, a screening library, and experimental conditions as well as tips for designing and performing your experiment.
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Protocolos
Conozca los pasos de la secuenciación de Sanger o método de terminación de la cadena y cómo funciona la secuenciación de ADN y cómo leer los resultados de la secuenciación de Sanger con precisión para su investigación.
Learn about Sanger Sequencing steps or the chain termination method and how DNA sequencing works and how to read Sanger Sequencing results accurately for your research.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.