H4652
HMG-1 Peptide
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, Histidine-tagged, human recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
Amphoterin, HMGB1, High-Mobility-Group protein
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
HMG-1 human, lyophilized powder, ≥90% (SDS-PAGE), Histidine-tagged, recombinant, expressed in E. coli
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
25 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCO
Clave InChI
WQCYAHKAJFZVCO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HMGB1(3146)
Descripción general
Aplicación
- to prepare a standard curve for measuring HMG1 using ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) test
- to study the apoptotic ratios of Lewis cells in presence of exogenous HMG-1
- to study the changes in Th (T helper)-17 cell expansion in the presence of HMG-1 under in vitro conditions
- for the migration assay of GM7373 cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)