GHS332
Hematoxylin Solution, Gill No. 3
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
6 g/L
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)