GE28-9180-10
PD Minitrap™ G-10
Cytiva 28-9180-10
Sinónimos:
PD MiniTrap
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene and polyethylene resin
resin (Sephadex G-10)
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
wetted part: no
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9180-10
Parámetros
flow rate (The beads behave as rigid spheres obeying Darcy′s Law.)
lecho tamaño
9.7 mm × 28 mm
lecho volumen
2.1 mL
columna D.I.
9.7 mm
volumen de trabajo
~300 μL
Matriz
cross-linked dextran
tamaño de partícula
40-120 μm (dry)
55-165 (wet)
tamaño de poro
700 Da MWCO
Intervalo de trabajo
2-13
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Easy cleanup of peptides, small proteins, or carbohydrates larger than Mr 700, before downstream analysis such as liquid chromatography, electrophoresis, and MS.
- Efficient removal of contaminants such as salts, dyes, and radioactive labels.
- High desalting capacity.
- Preparation of samples in the volume range 100 to 300 μl.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protocolos
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.