ZTC18S
Puntas de pipeta ZipTip®
C18 resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Sinónimos:
Puntas de pipeta desechables
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
holdup volume 0.2 μL
fabricante / nombre comercial
ZipTip®
Parámetros
4-70 °C temperature
técnicas
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
lecho volumen
0.6 μL
grosor
15 μm
Punta: D.I.
3.375 mm
punta L
31 mm
punta D.E.
5.8 mm
punta volumen
10 μL
volumen
10 μL
tamaño de poro
200 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
capacidad
5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Aplicación
Son también adecuadas para la preparación de muestras para espectrometría de masas.
Características y beneficios
- Desalado, concentración y purificación en una sola etapa
- Fraccionamiento de muestras complejas para datos más significativos
- Ideales para para péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y más
- Sin volumen muerto para una recuperación máxima
- Elimina la laboriosa cromatografía
Otras notas
Los clientes también vieron
Artículos
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Contenido relacionado
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.