GE17-0980-01
Butil Sepharose™ 4 Fast Flow
Cytiva 17-0980-01, pack of 200 mL
Sinónimos:
Butyl Sepharose, Fast Flow Sepharose
About This Item
Productos recomendados
ligand
butyl
packaging
pack of 200 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-0980-01
matrix
4% cross-linked agarose
particle size
45-165 μm
average diameter
90 μm
cleaning in place
2-14
working range
3-13
suitability
suitable for bioprocess medium
Categorías relacionadas
General description
Application
Butil Sepharose™ 4 Fast FLow está basada en agarosa al 4 % reticulada. El ligando alifático está inmovilizado en la matriz base con un enlace éter. El ligando no contiene grupos cargados, lo que hace posible una verdadera cromatografía de interacción hidrófoba, sin efectos iónicos interferentes.
Butil Sepharose™ 4 Fast Flow está disponible en una gama de diferentes tamaños de envase a granel y cómodos formatos preenvasados para una fácil escalada y desarrollo del proceso. Como miembro de la gama de medios BioProcess, la butil Sepharose™ 4 Fast FLow cumple las exigencias industriales con la seguridad de un suministro y un soporte regulador y técnico completo.
Features and Benefits
- Medios para cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) alifática estándar en matriz de Sepharose™ Fast Flow derivatizada mediante enlaces éter sin carga, químicamente estables.
- Optimizados para la separación de proteínas más grandes en las etapas de captura y purificación intermedia.
- Medio BioProcess soportado para aplicaciones industriales y bien establecido en los procesos aprobados
- La naturaleza hidrófila de la matriz base garantiza bajas cantidades de uniones inespecíficas.
Storage and Stability
Analysis Note
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Storage Class
3 - Flammable liquids
Los clientes también vieron
Artículos
Optimize salt conditions for protein binding and impurity passage in chromatography to achieve required selectivity.
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
Protocolos
Selectivity of HIC medium from Cytiva is based on properties such as hydrophobicity, porosity and particle size.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.