GE10600100
Amersham™ Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10600100
lámina An × L
80 mm × 90 mm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Protein binding capacity over 200 µg/cm2 for easy signal detection
- High protein retention even after harsh washing steps.
- High protein capture during transfer minimizes sample loss.
- Available in popular precut sizes for your application.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.