Documentos
IPFL00010
Millipore
Immobilon® -FL PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Sinónimos:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Membrana de PVDF Immobilon®-FL, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filter L × W
27 cm × 3.75 m
pore size
0.45 μm pore size
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with All fluorescence dyes
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Coomassie brilliant blue
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
detection method
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
shipped in
ambient
General description
La membrana de transferencia Immobilon®-FL es una membrana microporosa de fluoruro de polivinilideno (PVDF) con un tamaño nominal de poro de 0,45 μm. Está diseñada para adsorber las proteínas transferidas desde una variedad de matrices de gel. La membrana de transferencia Immobilon®-FL es hidrófoba y ofrece una estructura de poro uniformemente controlada con una gran capacidad de adsorción para biomoléculas. La membrana ofrece una transferencia óptima para proteínas con pesos moleculares superiores a 20 000. La membrana Immobilon®-FL muestra una autofluorescencia muy baja en una amplia gama de longitudes de onda de excitación/emisión. Esta propiedad la hace ideal para aplicaciones de transferencia que implican inmunodetección por fluorescencia. La membrana Immobilon®-FL también puede utilizarse para la detección quimioluminiscente o cromógena convencional.
Application
La membrana de PVDF Immobilon-FL se ha utilizado en la inmunoelectrotransferencia.
Features and Benefits
Membrana Immobilon-FL:
  • La primera membrana de transferencia optimizada para aplicaciones de fluorescencia; un fondo extremadamente bajo mejora la sensibilidad de todos los protocolos de detección de fluorescencia
  • Compatible con todas las sondas fluorescentes utilizadas habitualmente en una amplia gama de longitudes de onda de excitación/emisión
  • Mejor para detecciones de multiplexado y quimiofluorescencia
  • Compatible con los bloqueantes y amortiguadores convencionales
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Guangchuan Wang et al.
Biological research, 52(1), 60-60 (2019-12-19)
Recent studies have confirmed that RASAL1 has an antitumor effect in many cancers, but its functional role and the molecular mechanism underlying in colon cancer has not been investigated. We collected human colon cancer tissues and adjacent non-tumor tissues, human
S A Misek et al.
Oncogene, 39(7), 1466-1483 (2019-10-30)
Over half of cutaneous melanoma tumors have BRAFV600E/K mutations. Acquired resistance to BRAF inhibitors (BRAFi) remains a major hurdle in attaining durable therapeutic responses. In this study we demonstrate that ~50-60% of melanoma cell lines with vemurafenib resistance acquired in
Enrique Calvo et al.
Science advances, 6(26), eaba7509-eaba7509 (2020-07-09)
Mitochondrial respiratory complexes assemble into supercomplexes (SC). Q-respirasome (III2 + IV) requires the supercomplex assembly factor (SCAF1) protein. The role of this factor in the N-respirasome (I + III2 + IV) and the physiological role of SCs are controversial. Here
Daniel Del Valle Morales et al.
Nucleic acids research, 48(7), 3806-3815 (2020-01-31)
Cap homeostasis is the cyclical process of decapping and recapping that maintains the translation and stability of a subset of the transcriptome. Previous work showed levels of some recapping targets decline following transient expression of an inactive form of RNMT
David J Ferland et al.
PloS one, 15(2), e0229251-e0229251 (2020-02-25)
Since chemerin's identification as an adipokine, it has been associated with a number of human diseases including diabetes and obesity. However, the basic scientific foundation for these clinical determinations is still lacking. Fibroblastic mouse 3T3 cells are unable to develop
Protocolos
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.