GE10600011
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinónimos:
Nitrocellulose Blotting Membrane
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10600011
rollo An × L
150 mm × 4 m
tamaño de poro
0.2 μm pore size
Descripción general
Aplicación
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Características y beneficios
- Offers a high binding capacity of small proteins (< Mr 20 000)
- Provides excellent sensitivity and signal-to-noise ratios, without the need for rigorous washing conditions
- Offers excellent resolution and low background
- Compatible with various Western blot labeling and detection systems
- The risk of “blow-through” is reduced
- Improved for chemiluminescent and fluorescent detection
- Bound proteins to the transfer membrane have a long shelf life
- Precut sizes are available for Western blot transfer applications
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)