Documentos
SLGS033
Millipore
Unidad de filtración Millex®-GS (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
General description
La unidad de filtración Millex®-GS (estéril) es un producto sanitario indicado para ser utilizado como filtro de jeringa para la esterilización o la clarificación, o ambas cosas, de pequeños volúmenes de disoluciones o en la atención directa al paciente y en aplicaciones de mezclas farmacéuticas.  
Application
  • Beneficios clínicos: Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos en disoluciones para uso clínico de tamaño superior al tamaño nominal del poro de la membrana.
  • Farmacia hospitalaria: Esterilización por filtración o clarificación de pequeños volúmenes de productos farmacéuticos proteicos, agentes de diagnóstico por imagen, quimioterápicos, disoluciones acuosas o agua durante la preparación de mezclas.
  • Atención directa al paciente: Esterilización o eliminación de partículas de la anestesia epidural y otras anestesias líquidas, así como de disoluciones de irrigación utilizadas en procedimientos oftálmicos, óticos y otros procedimientos quirúrgicos.
Features and Benefits
  • Portamembranas de filtración bidireccional
  • Elimina microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana
  • De un solo uso, apirógeno y atóxico
  • Membrana de filtración de ésteres mezclados de celulosa (MCE) precintada en una carcasa de copolímero acrílico modificado (MMA)
  • Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
  • Marcado CE
Other Notes
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para uso médico o por un profesional de laboratorio.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3